2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 220 EUR
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11167796
CAS nummer: 913574-93-3
UN: 3261
ADR: 8,III