α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510343-1G PC510343-250MG PC510343-5G
APOSPC510343-1GEA 377 EUR
APOSPC510343-1G APOSPC510343-250MG APOSPC510343-5G
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007700
CAS nummer: 1027513-97-8