2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510345-1G PC510345-250MG
APOSPC510345-1GEA 615 EUR
APOSPC510345-1G APOSPC510345-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Formule: C₅H₂Cl₂FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065912
CAS nummer: 2006277-92-3