Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510346-1G PC510346-250MG
APOSPC510346-1GEA 1130 EUR
APOSPC510346-1G APOSPC510346-250MG
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₅Cl₂FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065911
CAS nummer: 1266238-63-4