3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510348-1G PC510348-5G PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA 387 EUR
APOSPC510348-1G APOSPC510348-5G APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573089
CAS nummer: 1186215-34-8