Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510350-250MG PC510350-1G
APOSPC510350-250MGEA 257 EUR
APOSPC510350-250MG APOSPC510350-1G
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24617138
CAS nummer: 5159-06-8