4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 535 EUR
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695792
CAS nummer: 473537-38-1