4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510353-1G PC510353-5G
APOSPC510353-1GEA 0 EUR
APOSPC510353-1G APOSPC510353-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25459281
CAS nummer: 1214900-62-5