5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 718 EUR
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24281314
CAS nummer: 1557875-06-5