2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510355-1G PC510355-250MG
APOSPC510355-1GEA 785 EUR
APOSPC510355-1G APOSPC510355-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formule: C₈H₆F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778330
CAS nummer: 132877-27-1