6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
PC510356-1G PC510356-250MG
APOSPC510356-1GEA 490 EUR
APOSPC510356-1G APOSPC510356-250MG
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923417
CAS nummer: 944401-75-6