4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51038-1G PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA 220 EUR
APOSPC51038-1G APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄Cl₄F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179716
CAS nummer: 91991-76-3