1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 115 EUR
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formule: C₁₃H₁₀F₆O₂
Kookpunt: 128 °C (5 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442078
CAS nummer: 130540-87-3