Sodium 5H-octafluoropentanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51057-1G PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA 58.6 EUR
APOSPC51057-1G APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Formule: C₅HF₈O₂·Na
Smeltpunt: 239…241 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00188425
CAS nummer: 22715-46-4