(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid, [2-(Perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonic acid
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 123 EUR
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formule: C₈H₆F₁₃O₃P
MW: 428.084 g/mol
Smeltpunt: 168…173 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18910708
CAS nummer: 252237-40-4