1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-Dibromo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene, 1,2-Dibromo-1-(perfluorohex-1-yl)ethylene
PC51067-1G PC51067-5G
APOSPC51067-1GEA 73.5 EUR
APOSPC51067-1G APOSPC51067-5G
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Formule: C₈HBr₂F₁₃
MW: 503.881 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074336
CAS nummer: 59665-28-0