1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 144 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formule: C₉H₅F₅
Kookpunt: 154…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20481819
CAS nummer: 15948-70-6
UN: 1993
ADR: 3,III