1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 239 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formule: C₉H₅F₅
MW: 208.128 g/mol
Kookpunt: 86 °C
Dichtheid: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442035
CAS nummer: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3 III