2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-2-fluoropropionic acid
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 539 EUR
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Formule: C₃H₄BrFO₂
MW: 170.965 g/mol
Kookpunt: 99 °C (1 mm Hg)
Dichtheid: 1.811 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442053
CAS nummer: 132629-22-2