5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 145 EUR
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696252
CAS nummer: 107867-51-6