1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 431 EUR
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formule: C₉H₁₀F₂O
MW: 172.172 g/mol
Smeltpunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08447367
CAS nummer: 432-88-2