Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propanoate, Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propionate
PC51089-1G PC51089-5G
APOSPC51089-1GEA 137 EUR
APOSPC51089-1G APOSPC51089-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Formule: C₁₀H₇F₁₃O₂
MW: 406.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412256
CAS nummer: 110260-75-8