Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 22 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Kookpunt: 287…288 °C
Smeltpunt: 42…43 °C
Dichtheid: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870177
CAS nummer: 1121586-29-5