3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51096-1G PC51096-5G
APOSPC51096-1GEA 146 EUR
APOSPC51096-1G APOSPC51096-5G
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362225
CAS nummer: 1422-41-9
UN: 1993
ADR: 3,III