2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 424 EUR
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₆F₅NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21362226
CAS nummer: 1246998-10-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III