4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 42.4 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461002
CAS nummer: 177363-10-9