2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 22 EUR
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂F₂INO₂
Kookpunt: 65…67 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20322039
CAS nummer: 148388-74-3