Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium 2-fluoro-3-oxoprop-1-en-1-olate, Fluoropropane-1,3-dial sodium salt
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 322 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Formule: C₃H₂FO₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362228
CAS nummer: 29548-72-9