2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51105-100MG PC51105-1G PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA 144 EUR
APOSPC51105-100MG APOSPC51105-1G APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17012838
CAS nummer: 1049731-01-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable