4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyano-4,5-diaminobenzotrifluoride, 4-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC51113-1G PC51113-5G
APOSPC51113-1GEA 97 EUR
APOSPC51113-1G APOSPC51113-5G
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆F₃N₃
Smeltpunt: 162…163 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074368
CAS nummer: 882978-62-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III