2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 157 EUR
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃F₂NO
Smeltpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044351
CAS nummer: 209328-85-8