2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-fluoropyridin-4-ol
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 323 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189884
CAS nummer: 1196152-88-1