2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 65.8 EUR
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClFNO
MW: 147.535 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189885
CAS nummer: 1184172-46-0