2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluoropyridin-4-ol
PC51124-1G PC51124-500MG
APOSPC51124-1GEA 455 EUR
APOSPC51124-1G APOSPC51124-500MG
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610798
CAS nummer: 1227579-00-1