(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 116 EUR
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₅F₃O
Kookpunt: 77…78 °C (754 mm Hg)
Smeltpunt: –52 °C
Dichtheid: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797331
CAS nummer: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3,II