2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 103 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06409112
CAS nummer: 143945-65-7