2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminocarbonyl)-2,4-difluoroanisole, 3-Carbamoyl-2,4-difluoroanisole
PC51140-10G PC51140-5G
APOSPC51140-10GEA 491 EUR
APOSPC51140-10G APOSPC51140-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115900
CAS nummer: 886498-26-6