2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 146 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
MW: 265.027 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23166760
CAS nummer: 1426290-11-0