3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC51148-1G PC51148-250MG PC51148-5G
APOSPC51148-1GEA 424 EUR
APOSPC51148-1G APOSPC51148-250MG APOSPC51148-5G
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene
Formule: C₈H₅F₅S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23166761
CAS nummer: 1426290-10-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III