3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 468 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23166763
CAS nummer: 1426290-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III