4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 24.9 EUR
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583144
CAS nummer: 1016234-87-9