3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 308 EUR
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Kookpunt: 64…68 °C (1 mm Hg)
Smeltpunt: 21…23 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01569845
CAS nummer: 206759-48-0