5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC51159-1G
PC51159-250MG
PC51159-5G
APOSPC51159-1GEA
256
EUR
APOSPC51159-1G
APOSPC51159-250MG
APOSPC51159-5G
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formule:
C₈H₃BrF₄O Kookpunt: 53 °C (1 mm Hg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12547807 CAS nummer: 617706-15-7 |