2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,4-benzodiazine
PC51163-1G PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA 220 EUR
APOSPC51163-1G APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₉H₄ClF₃N₂
Kookpunt: 262,2 °C
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05669533
CAS nummer: 41213-32-5