4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 220 EUR
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23703631
CAS nummer: 1429321-82-3