2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC51167-1G
PC51167-250MG
PC51167-5G
APOSPC51167-1GEA
43.8
EUR
APOSPC51167-1G
APOSPC51167-250MG
APOSPC51167-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule:
C₇H₄F₃NO₃S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08457463 CAS nummer: 933673-33-7 |