4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 430 EUR
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23703632
CAS nummer: 1267502-64-6