2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC51171-1G PC51171-250MG PC51171-5G
APOSPC51171-1GEA 690 EUR
APOSPC51171-1G APOSPC51171-250MG APOSPC51171-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃S
MW: 318.068 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703633
CAS nummer: 1429321-81-2