4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
PC51172-1G PC51172-250MG PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA 315 EUR
APOSPC51172-1G APOSPC51172-250MG APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703634
CAS nummer: 162744-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III