2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 114 EUR
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₆F₃NOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23703635
CAS nummer: 228401-48-7